4-Cyan-2-iodanilin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Cyano-2-iodoaniline
H55400.03 H55400.06
H55400.03EA 68.5 CHF
H55400.03 H55400.06
4-Cyan-2-iodanilin 97%
4-Amino-3-iodobenzonitrile
Purity: 97% CAS No.: 33348-34-4 Molecular Formula: C7H5IN2 Formula Weight: 244.03 Melting Point: 112-115° MDL No.: MFCD04039964
Formel: C₇H₅IN₂
MW: 244,03 g/mol
Melting Pt: 112…115 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04039964
CAS-Nummer: 33348-34-4