Bortrichlorid 1 M in Hexanen (gemischte Isomere)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
H32833.AE H32833.AP
H32833.AEEA 127 CHF
H32833.AE H32833.AP
Bortrichlorid 1 M in Hexanen (gemischte Isomere)
Bortrichlorid
CAS No.: 10294-34-5 Molecular Formula: BCl3 Formula Weight: 117.17 Storage Temperature: 2°C to 8°C UN No.: 3286 MDL No.: MFCD00011313
Formel: BCl₃
Dichte: 0.738
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00011313
CAS-Nummer: 10294-34-5
EINECS: 233-658-4
UN: 3286
ADR: 3,II