Bortrichlorid 1 M in Heptan
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
H32785.AE H32785.AP
H32785.AEEA 204 CHF
H32785.AE H32785.AP
Bortrichlorid 1 M in Heptan
Bortrichlorid
CAS No.: 10294-33-4 Molecular Formula: BBr3 Formula Weight: 250.52 Flash Point: -4°(25°F) Boiling Point: 90° UN No.: 3384 MDL No.: MFCD00011312
Formel: BCl₃
MW: 117.17 g/mol
Siedepunkt: 90 °C
Melting Pt: -107
Dichte: 1.876
Flash-Pt: –4 °C (25 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011313
CAS-Nummer: 10294-34-5
EINECS: 233-658-4
UN: 3384
ADR: 6.1 I
Merck Index: 12,01378