Platin-Standardlösung, 1000 mg/L Pt in 20%iger Salzsäure (aus Pt) Specpure® Standard für die AAS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
88086.AEEA 150 CHF
88086.AE 88086.AP
Platin-Standardlösung, 1000 mg/L Pt in 20%iger Salzsäure (aus Pt) Specpure® Standard für die AAS
Standards Kationischer Standards Platin-Standards
Molecular Formula: Pt in 20% HCl
Physical Form: Liquid
Odour: Characteristic
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011179
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST