Rhodium-Standardlösung, 1000 mg/L Rh in 20%iger Salzsäure (aus RhCl₃) Specpure® Standard für die AAS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
88090.APEA 2270 CHF
88090.AP 88090.AE
Rhodium-Standardlösung, 1000 mg/L Rh in 20%iger Salzsäure (aus RhCl₃) Specpure® Standard für die AAS
Standards Kationischer Standards Rhodium-Standards
Molecular Formula: RhCl₃ in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011201
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST