Rhodium-Standardlösung, 10000 mg/L Rh in 20%iger Salzsäure (aus RhCl₃) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
35763.AEEA 4240 CHF
35763.AE 35763.AP 35763.AD
Rhodium-Standardlösung, 10000 mg/L Rh in 20%iger Salzsäure (aus RhCl₃) Specpure® Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Rhodium-Standards
Molecular Formula: RhCl₃ in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011201
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST