Dimethylsulfoxid ≥99,9%, Ultrareine Qualität
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyms: DMSOMethylsulfinylmethan
N182-5X10MLEA 437 CHF
N182-5X10ML
Dimethylsulfoxid ≥99,9%, Ultrareine Qualität
Dimethylsulfoxid
Formel: (CH₃)₂SO
MW: 78,14 g/mol
Siedepunkt: 189 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 18,5 °C
Dichte: 1,101 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 87 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002089
CAS-Nummer: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
REACH: 01-2119431362-50
Merck Index: 13,03285
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/77/31/2297731.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Aziditätstest Bestanden
Erstarrungspunkt > = 18,3 °C
Erscheinungsbild Klare, farblose Flüssigkeit
Nicht flüchtige Rückstände < = 5 mg
Produkt-Lock-Test C9481
Reinheit > = 99,9%
Brechungsindex 1,4755 - 1,4775
Spezifisches Gewicht 1,095 - 1,101
Sterilität Bestanden
Wasser (KF) < = 0,1%