9-Aminophenanthren 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
H55773.MD H55773.03
H55773.MDEA 384 CHF
H55773.MD H55773.03
9-Aminophenanthren 96%
9-Aminophenanthren
Formel: C₁₄H₁₁N
Siedepunkt: 408 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 137…139 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001177
CAS-Nummer: 947-73-9
EINECS: 213-431-6