Cholinchlorid ≥98,0%, hochrein
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyms: (2-Hydroxyethyl)trimethylammoniumchlorid
0448-1KGEA 158 CHF
0448-1KG
Cholinchlorid ≥98,0%, hochrein
Cholinchlorid
Formel: HOH₂CCH₂N(CH₃)₃Cl
MW: 139,62 g/mol
Melting Pt: 244−247 °C
Dichte: ∼1,205 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011721
CAS-Nummer: 67-48-1
EINECS: 200-655-4
Merck Index: 13,02226
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/68/17/2296817.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
1,4-Dioxane entspricht
Arsenic 0,0002 %
Schwermetalle 0,001 %
Moisture 0,5 %
pH (25 %, Wasser) bei 25 °C 4,5 - 7,5
Purity (Anhydrous) 98,0 %
Glührückstand 0,05 %