Bariumbromid Dihydrat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
A16328.22 A16328.36
A16328.22EA 56.7 CHF
A16328.22 A16328.36
Bariumbromid Dihydrat ≥98%
Bariumbromid Dihydrat
Formel: BaBr₂·2H₂O
MW: 333,17 g/mol
Melting Pt: 850 °C
Dichte: 3.58
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149153
CAS-Nummer: 7791-28-8
EINECS: 234-140-0
UN: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,968