Germanium-Standardlösung, 1000 mg/L Ge in Wasser mit Flusssäure (max. 1%) (aus (NH₄)₂GeF₆) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
42242.AD
42242.AE
42242.AP
42242.ADEA
130
CHF
42242.AD
42242.AE
42242.AP
Germanium-Standardlösung, 1000 mg/L Ge in Wasser mit Flusssäure (max. 1%) (aus (NH₄)₂GeF₆) Specpure® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Germanium-Standards
Molecular Formula: (NH₄)₂GeF₆ in H₂O/trace F-
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00085310
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST