2-Amino-9-fluorenon 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-Amino-9H-fluoren-9-one
H55048.03 H55048.06 H55048.14
H55048.03EA 99.3 CHF
H55048.03 H55048.06 H55048.14
2-Amino-9-fluorenon 98%
2-Amino-9-fluorenon
Purity: 98% CAS No.: 3096-57-9 Molecular Formula: C13H9NO Formula Weight: 195.22 Melting Point: 157-160° MDL No.: MFCD00001157
Formel: C₁₃H₉NO
MW: 195,22 g/mol
Siedepunkt: 361 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 157…160 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001157
CAS-Nummer: 3096-57-9
EINECS: 221-445-9