3-Ethinylanisol 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
|
Synonyms:
1-Ethynyl-3-methoxybenzene, (3-Methoxyphenyl)ethyne, (3-Methoxyphenyl)acetylene, 1-Methoxy-3-ethynylbenzene
H55254.MD
H55254.03
H55254.06
H55254.MDEA
55.5
CHF
H55254.MD
H55254.03
H55254.06
3-Ethinylanisol 96%
3-Ethinylanisol
Purity: 96%
CAS No.: 768-70-7
Molecular Formula: C9H8O
Formula Weight: 132.16
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 76°(169°F)
Refractive Index: 1.5550
Boiling Point: 204-210°
MDL No.: MFCD00160810
Formel:
C₉H₈O MW: 132,16 g/mol Siedepunkt: 204…210 °C Dichte: 1.04 Flash-Pt: 76 °C (169 °F) |
MDL Number:
MFCD00160810 CAS-Nummer: 768-70-7 |