Cer(IV)sulfat 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Achtung
Synonyms: Cerdisulfat
7114.1000EA 123 CHF
7114.1000
Cer(IV)sulfat 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Cer(IV)sulfat
Formel: Ce(SO₄)₂
MW: 332,24 g/mol
MDL Number: MFCD00148852
CAS-Nummer: 13590-82-4
EINECS: 237-029-5
UN: 3264
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02002
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Titer (mol/l) 0.0997 - 0.1003