Cadmium-Standardlösung, 1000 mg/L Cd in verd. Salpetersäure (aus Cd) Standard für die ICP, Supelco®
Lieferant: Merck
TraceCERT®
SUPL36379-100ML-FEA 160 CHF
SUPL36379-100ML-F
Cadmium-Standardlösung, 1000 mg/L Cd in verd. Salpetersäure (aus Cd) Standard für die ICP, Supelco®
Standards Kationischer Standards Cadmium-Standards
Zertifizierungen: Rückführbar auf SRM von NIST, entspricht den Anforderungen nach ISO 17034 und ISO 17025.