N,N-Dimethylacetamid ≥99,5% (durch GC), BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
Synonyms: Essigsäuredimethylamid
J372-07EA 377 CHF
J372-09 J372-07 J372-50
N,N-Dimethylacetamid ≥99,5% (durch GC), BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
N,N-Dimethylacetamid
Formel: CH₃CON(CH₃)₂
MW: 87,12 g/mol
Siedepunkt: 166,1 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –20 °C
Dichte: 0,937 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 70 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008686
CAS-Nummer: 127-19-5
EINECS: 204-826-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03254
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/13/2298913.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (CH₃CON(CH₃)₂) (by GC) ≥99.5 %
Density (g/mL) at 25°C 0.931 - 0.936
Residue after Ignition ≤0.005 %
pH of 20% Solution at 25°C 4.0 - 7.0
Water (H₂O) ≤0.05 %