Bariumchlorid 20% in wässriger Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
240314.5000EA 162 CHF
240314.5000
Bariumchlorid 20% in wässriger Lösung
Barium chloride
Formel: BaCl₂
MW: 208,24 g/mol
Siedepunkt: ∼100 °C (1013 hPa)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003445
CAS-Nummer: 10361-37-2
EINECS: 233-788-1
UN: 3287
ADR: 6.1,III