Bottles, narrow neck, round, LDPE, with screw cap
Lieferant: LAMAPLAST
326G 326 324G 325 324 323G 323 319 317 325G
LAMA326GEA 12.9 CHF
LAMA326G 215-0166 LAMA324G 215-0149 215-0148 LAMA323G 215-0147 215-0146 215-0145 LAMA325G
Bottles, narrow neck, round, LDPE, with screw cap
Flaschen Kunststoffflaschen
LDPE, durchscheinend oder grau.
  • Kein Tropfen, geeignet für Lebensmittel
  • Ösen auf den Schultern der Flaschen und der Verschlusskappe ermöglichen die Verwendung von manipulationssicheren Etiketten und Plomben
  • Griffsicherer Verschluss
Insert in cap ensures a good seal. Sloping shoulders reduce tendency for any residual liquids when pouring and emptying.
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904