Einweg-Gehörschutzstöpsel, x-fit
Lieferant: Uvex
uvex x-fit
111-2345EA 83.9 CHF
111-2345
Einweg-Gehörschutzstöpsel, x-fit
Gehörschutzstöpsel Gehörschutzstöpsel, zur einmaligen Verwendung
Der ergonomisch geformte Einweg-Gehörschutzstöpsel x-fit zeichnet sich durch eine sehr hohe Schallabsorption aus, wodurch er sich auch für den Einsatz in stark lärmbelasteten Umgebungen eignet. Der Schaumstoff-Gehörschutzstöpsel verfügt über eine versiegelte Oberfläche, die Fremdkörper vor dem Eindringen in den Stöpsel abhält.
  • Weiche Schaumstoff bietet auch bei längerem Tragen echten Komfort
  • Ergonomische Form passt sich an die natürliche Form des Gehörgangs an
  • Durch das eingeprägte „x“ unten am Gehörschutzstöpsel ist dieser einfacher zu entnehmen und der Druck auf die Außenwand des Gehörgangs wird reduziert
  • Einfaches Einsetzen und Herausnehmen
  • Mittelgroße bis große Gehörgänge
  • Signalfarbe für einfache optische Erkennung
SNR: 37 dB
Zertifizierungen: EN 352-2:2002