Rotationsmikrotom, manuell, CUT 4062
Lieferant: SLEE Medical
720-1964EA 15390 CHF
720-1964
Rotationsmikrotom, manuell, CUT 4062
Mikrotome und Mikrotomanordnungen Mikrotome
Das CUT 4062 ist ein manuelles Rotationsmikrotom mit wartungsfreier Käfigrollenführung und Mikrometerwerk für höchste Stabilität und Präzision.
  • Präzisions-Objektvorschub
  • Komfortable Trimmfunktion in 4 Schritten
  • Handradeinrastung in jeder Position
  • Probenretraktion
  • Gewuchtetes Handrad für ergonomisches und sicheres Schneiden
  • Grobvorschub mit ergonomisch positioniertem Handrad
  • Akustische Signale an den Endpunkten
Das robuste Gerät wurde für Paraffin- und Kunststoffschnitt-Technik in Forschung und Industrieanwendungen konzipiert, ist besonders wartungsfreundlich und bietet außergewöhnliche Präzision.