Dekontaminationslösung, DNA-ExitusPlus™
Lieferant: PanReac AppliChem
A7089.0500 A7089.0100 A7089.2500RF A7089.1000RF
A7089.0500EA 140 CHF
A7089.0500 A7089.0100 A7089.2500RF A7089.1000RF
Dekontaminationslösung, DNA-ExitusPlus™
Reinigungsmittel Dekontaminierungsmittel
Lösung zur Entfernung von DNA-Kontamination von Oberflächen. Geeignet zur Reinigung von PCR-Arbeitsstationen und -Geräten und Elektrophoresegeräten sowie zur Reinigung von Pipetten, Reaktionsgefäßen usw.
  • Alle Bestandteile sind leicht biologisch abbaubar und für den Menschen unschädlich
  • Enthält keine aggressiven Mineralsäuren oder Basen
  • Frei von organischen Lösungsmitteln und flüchtigen Bestandteilen
  • Erhältlich in Sprüh- oder Nachfüllflaschen (RF)