RT-PCR Sets, Verso™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
AB-1453/A
AB-1453/B
AB-1454/LD/B
733-1097EA
541
CHF
733-1097
733-1098
733-1103
RT-PCR Sets, Verso™
Nukleinsäure-Reagenzien
qPCR/RT-qPCR Enzyme und Kits
Das Verso™ RT-PCR System verbindet ein Enzym der reversen Transkription, verbesserte Primer-Optionen und optimierte Puffer so miteinander, dass eine cDNS mit voller Länge und hohem Ertrag erzielt wird. Mit den verschiedenen Set-Optionen für ein- und zweistufige RT-PCR-Reaktionen sorgt Verso™ für die optimale Flexibilität und Empfindlichkeit in benutzerfreundlichem Format.