Tris-Acetate-EDTA (TAE) buffer, 10X, molecular biology grade
Lieferant: PanReac AppliChem
A4227.1000
A4227.5000
A4227.1000EA
130
CHF
A4227.1000
A4227.5000
Tris-Acetate-EDTA (TAE) buffer, 10X, molecular biology grade
Puffer
Elektrophorese-Puffer
Laufpuffer
10X Lösung aus 40 mM Tris, 20 mM Eisessigsäure und 1 mM EDTA-Na2; pH 8,5 ±0,2.
DNasen, RNasen und Proteasen nicht erkennbar.