PCR- Molekulargrößenmarker
Lieferant: Merck
69278-3EA 364 CHF
69278-3
PCR- Molekulargrößenmarker
Elektrophorese-Reagenzien Molekulargewichtsmarker
Die PCR-Marker enthalten eine Mischung aus acht definierten DNA-Fragmenten in praktischen Größenstufen von 50 bis 2000 bp zur Charakterisierung kleiner DNA-Produkte. Die Marker werden in einem Gelladepuffer mit zwei Farben zur Verfolgung geliefert, welche die Fluoreszenz der Ethidiumbromid-gefärbten Banden nicht beeinträchtigen. Ein separates Röhrchen mit 6X Ladepuffer ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten. Jedes Markerröhrchen reicht für 50 Bahnen auf Ethidiumbromid-gefärbter TBE- oder TAE-Agarose. Die empfohlene Lademenge (5 µl) ergibt Banden von gleichmäßiger Intensität, die hell, scharf und einfach zu fotografieren sind.
Lieferumfang:
250 µl PCR-Marker in 1X Ladepuffer
1 ml 6X Ladepuffer mit Orange G, Xylencyanol FF und Glyzerin