WHEATON®-Behälter, Weithals, mit Verschluss
Lieferant: DWK Life Sciences
W209904 W209905 W209900 W209906 W209902 W209903
WHEAW209904EA 255 CHF
WHEAW209904 WHEAW209905 WHEAW209900 WHEAW209906 WHEAW209902 WHEAW209903
WHEATON®-Behälter, Weithals, mit Verschluss
Probenbehälter Universalbehälter
Behälter aus PP, mit Verschlusskappe ohne Einlage.
  • Weite Öffnung ist ideal für große Feststoffproben
  • Langlebig mit guter chemischer Beständigkeit
  • Weiße Schraubkappe bereits angebracht, um Sauberkeit zu gewährleisten
  • Mit Ethylenoxid sterilisiert
New Product