Eindeck- und Einbettmittel
Lieferant: Merck
Für eine gleichbleibende Schnittqualität sind eine definierte Härte und Homogenität des zu schneidenden Materials Voraussetzung. Durch Auswahl geeigneter Substanzen wie Paraffine, Kunstharze, Gelatine und Celloidin wird dies erreicht.