VWR® Contact Plates, Blister
Lieferant: VWR Chemicals
AX061101EA
183
CHF
AX061101
AX061102
AX061104
AX061105
VWR® Contact Plates, Blister
Medien für die Mikrobiologie
Abklatschplatten für die Mikrobiologie
Die Produkte werden aus Medien von höchster Qualität hergestellt. Sie werden gezielt ausgewählt und entsprechen der ISO 11 133 (Lebensmittelmikrobiologie) und T 90 461 (Wasserqualität). Die Herstellung erfolgt in einer Produktionsumgebung nach GMP und nach den modernsten Herstellungsprozessen, mit strengen Qualitätskontrollen durch qualifizierte Mikrobiologen.
- Unter Reinraumbedingungen verpackt, um Kontaminationen zu verhindern
- Lagerung bei 2 - 8 °C
- Hergestellt gemäß Spezifikationen der verschiedenen Pharmakopöen und ISO-Vorschriften