VWR® MediaBag Trockenkulturmedien in Beuteln
Lieferant: VWR Chemicals
Jede Packung enthält eine abgewogene Menge an Nährmediengranulat in doppelt verpackten Beuteln und ist bestrahlt. Bedarfsorientierte Anreicherung - steriles Wasser und Probenmaterial hinzufügen.
- Platzsparend, anders als Flaschen, die Regalplatz beanspruchen
- Lange Haltbarkeit
- Kein Autoklavieren nötig und optimal löslich
- Staubfreie Arbeitsumgebung
Die folgenden Medien stehen für das Beutelsystem zur Verfügung:
Gepuffertes Peptonwasser (BPW), gemäß ISO 6579-1:2017, ist eine nicht selektive Voranreicherungsbouillon zur Erhöhung der Rückgewinnung von Bakterien, insbesondere von pathogenen Enterobacteriaceae aus Lebensmitteln
Trypton-Soja-Bouillon (TSB) findet ihre hauptsächliche Verwendung bei Media Fill-Tests.
Fraser-Bouillon Basis für die selektive Anreicherung von Listeria spp.
Lactose-Bouillon dient als Vortest zum Nachweis von coliformen Bakterien
MacConkey-Bouillon zum Nachweis und zur Zählung von Coliformen
Non selective pre-enrichment broth to increase recovery of bacteria, particularly pathogenic Enterobacteriaceae from foodstuffs. The culture medium complies with ISO 6579:2002.
The lab-blender bag contains 5,75 g of BPW to which 225 ml of sterile water and 25 g (or 25 ml) of sample material is added.
More media are available on request.
The following media are approved for the bag system:
Zertifizierungen: Zusammensetzung in Übereinstimmung mit Standardmethoden wie ISO, AFNOR, NMKL, etc.
Verpackung: Spezielle Zusammensetzungen und Verpackungsformate sind auf Anfrage erhältlich.