Bioindikator, Sterikon® plus
Lieferant: Merck
1.10274.0001 1.10274.0002
1.10274.0001EA 116 CHF
1.10274.0001 1.10274.0002
Bioindikator, Sterikon® plus
Sterilisationsindikatoren
Sterikon® plus Bioindikatoren können verwendet werden, um die Funktionsfähigkeit von Autoklaven zu prüfen (15 Minuten bei 121 °C). Außerdem kann jegliches Beschickungsgut von Autoklaven nach einer Autoklavierung auf Sterilisationserfolg kontrolliert werden. So z. B. Pharmazeutika, insbesondere Ampullenpräparate, eingedoste Lebensmittel usw.
  • Einfache Auswertung anhand des Farbumschlags
  • Sicher durch den Einsatz von Sporen apathogener Keime (Geobacillus stearothermophilus)
Acc. to the recommendation of USP and EP for the use ofMore Product Information