Medien für die Trinkwasseruntersuchung
Lieferant: Merck
1.07680.0500
1.11471.0500
1.07680.0500EA
309
CHF
1.07680.0500
1.11471.0500
Medien für die Trinkwasseruntersuchung
Medien für die Mikrobiologie
Trockennährböden für die Mikrobiologie
Sauberes, reines Wasser gehört zu den wichtigsten Lebensmitteln. Auch in der Lebensmittel- und in der Pharmaindustrie ist die Untersuchung von Wasser vorgeschrieben. Granulierte Medien, die den jeweiligen Normen entsprechen, garantieren zuverlässige Ergebnisse.
- Alles aus einer Hand, durch ein vollständiges Sortiment wie Trockennährböden, Fertigmedien und geeignete Filter
- Gute Qualität zu einem günstigen Preis
- Alle Medien entsprechen den Normen
Fordern Sie unsere Wasserbroschüre Water - Microbiological examination Merck W 286135 an. Bewährt hat sich für die Trinkwasseruntersuchung der Zellulosemischester-Filter von Pall.