Reagent kits for protein and fibre analysis
Lieferant: Merck
1.12979.0001EA 986 CHF
1.12979.0001
Reagent kits for protein and fibre analysis
Test-Systeme für Lebensmittel und Getränke
Einfache Testkits, die für den Einsatz in der Lebensmittelanalytik geeignet sind und chemische Farbänderungen für die Bestimmung von Protein- und Faserwerten (Ballaststoffe) verwenden. Bitte beachten Sie, dass diese Sets zur Auswertung die Verwendung eines Photometers oder Spektralphotometers erfordern.