Crack-Sets zur Probenvorbereitung, Spectroquant®, Supelco®
Lieferant: Merck
1.14687.0001 1.14688.0001 1.14963.0001
1.14687.0001EA 361 CHF
1.14687.0001 1.14688.0001 1.14963.0001
Crack-Sets zur Probenvorbereitung, Spectroquant®, Supelco®
Umwelt-Prüfkits
Komplettes Set zum Aufschluss in einem Thermoreaktor. Die nachfolgende Bestimmung kann mit den Spectroquant® Küvettentests oder den Reagenzientests durchgeführt werden. Crack Sets sind leicht zu bedienen und machen die Probenvorbereitung unkompliziert. Für die Vorbereitung von verschmutzten und farbigen Proben oder Proben mit einem hohen Gehalt an Schwebstoffen vor der Verwendung des entsprechenden Spectroquant® Sets.
  • Alle benötigten Reagenzien sind im Testsatz enthalten
  • Sicheres Ergebnis: mit Schritt für Schritt Anleitung