Neßler-Reagenz, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: Potassium mercuric Iodide, Potassium tetraiodomercurate, Nota 1, Mercury (II) potassium iodide, Potassium tetraiodomercurate – Potassium hydroxide solution
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.09028.0100 1.09028.0500
1.09028.0100EA 48.3 CHF
1.09028.0100 1.09028.0500
Neßler-Reagenz, Supelco®
Neßler-Reagenz
Zur Bestimmung von Ammoniumsalzen mithilfe quecksilberhaltiger Materialien
Die klassische colorimetrische Erkennung und Bestimmung von Ammoniumsalzen erfolgt unter Verwendung von Nessler-Reagenz, einem gelben Farbindikator für Ammoniumsalze. Neuartig ist die Verwendung eines 2-Flaschen-Systems für die Zubereitung frischer Reagenzien für jedes Verfahren.
MDL Number: MFCD00049656
CAS-Nummer: 7783-33-7