pH-/mV-/°C-Messgeräte, tragbar, pH 3110 / 3310
Lieferant: WTW
2AA110 2AA112 2AA310 2AA312
662-0503EA 992 CHF
662-0503 662-0505 662-0999 662-1111
pH-/mV-/°C-Messgeräte, tragbar, pH 3110 / 3310
Elektrochemische Messgeräte pH- und Multi-Parameter-Messgeräte
Diese wasserdichten, mobilen pH-Messgeräte ermöglichen einen unbeschränkten Einsatz im Freien.
  • Großes Display für hervorragende Ablesbarkeit auch bei schlechten Lichtverhältnissen
  • Robustes Gehäuse und Silikontastatur mit versiegelten Tasten nach Schutzklasse IP 66/67
  • Bis zu 2500 Stunden Dauerbetrieb mit einem Batterie-Set
pH 3110: Einfach und funktional
Zuverlässiges pH-Messgerät mit klarem Design für Basis- und Standardmessungen, z. B. zu Ausbildungszwecken.
- Große LCD-Anzeige
- Eindeutige Bedienung durch taktileMore Product Information