VWR® Ergonomic High Performance (EHP), Mehrkanalpipetten, Mechanisch, Variables Volumen
Lieferant: VWR Collection
613-5254EA 1010 CHF
613-5254 613-5255 613-5257 613-7142 613-7143 613-7144 613-7145 613-7146 613-7147 613-7148 613-7149
VWR® Ergonomic High Performance (EHP), Mehrkanalpipetten, Mechanisch, Variables Volumen
Pipetten Mikropipetten
Die ergonomischen Hochleistungs-Pipetten von VWR® bieten zuverlässige Genauigkeit und Präzision. Die verbesserte Ergonomie ermöglicht ein bequemes Pipettieren selbst bei längerer Nutzung.
  • Deutlich reduzierter Kraftaufwand zur Kolbenbetätigung
  • Mühelose Volumeneinstellung mit Volumensperre
  • Höchste Genauigkeit und Präzision für kritische Anwendungen
  • Universelle Spitzenanpassung durch sich verjüngenden Schaft und anpassbares, griffiges Abwurfsystem
  • Größere Fingerauflage für bequemes Pipettieren
  • Vollständig autoklavierbar
Zertifizierungen:
Zubehörinformationen:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten