Einkanalpipetten, mechanisch, fixes/variables Volumen, Finnpipette™ F2
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
4642030 4642040 4642050 4642060 4642070 4642080 4642090 4642100 4642110 4652000 4652010 4652020 4652030 4652040 4652050 4652060 4642010 4642020 4652070 4652080 4652090 4652100 4652110 4652120 4642120 4642130 4652130 4652140
613-2698EA 433 CHF
613-2698 613-2699 613-2700 613-2701 613-2702 613-2703 613-2704 613-2705 613-2706 613-2707 613-2708 613-2709 613-2710 613-2711 613-2712 613-2713 613-2696 613-2697 613-2714 613-2715 613-2716 613-2717 613-2718 613-2719 613-1486 613-1487 613-1480 613-1481
Einkanalpipetten, mechanisch, fixes/variables Volumen, Finnpipette™ F2
Pipetten Mikropipetten
Finnpipette™ F2 bietet außergewöhnliche Robustheit und Langlebigkeit selbst bei anspruchsvollsten Anwendungen.
  • Vollständig autoklavierbar – Kein Zerlegen vor dem Autoklavieren notwendig
  • Aus hochwertigem PVDF, welches Chemikalien und UV-Licht widersteht
  • Hochmoderner Volumeneinstellmechanismus (Advanced Volume Gearing, AVG) - Selbsttragender modularer Mechanismus erhöht Genauigkeit, Präzision und Haltbarkeit bei gleichzeitiger Leichtgängigkeit und kleineren Abstufungen für die Volumeneinstellung
  • Bessere Volumensichtbarkeit und Sicherheit durch großes, kontrastreiches Ergovisio-Display mit weißen Ziffern auf schwarzem Hintergrund
  • Soft-Touch-Spitzenabwurf ermöglicht Spitzenabwurf mit sehr geringem Kraftaufwand
  • Hervorragende Griffergonomie und eine Pipettierbewegung, die nur einen sehr geringen Kraftaufwand erfordert
  • Hochwertiger Ausblaskolben für Volumen von 50 µl und darunter ermöglicht die sichere Abgabe von Mikrotropfen
* Mikro
GLP-Kits supplied with three Finnpipette® F2 (GLP-Kit 1, 3, 4) or four Finnpipette® F2 (GLP-Kit 2), one stand for six pipettes, three racks of 96 Finntip Flex tips and 15 disposable reagent reservoirs.
Bestellinformation: Lieferung mit Öffnungs- und Kalibrierschlüssel, Kalibrierbericht, Zertifikat mit 3 Jahre Garantie (bei Registrierung auf der Website Erweiterung auf 5 Jahre) und Bedienungsanleitung (Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch).
Lieferumfang der GLP-Kits enthält drei Finnpipette™ F2 (GLP-Kit 1, 3, 4) oder vier Finnpipette™ F2 (GLP-Kit 2), ein Ständer für sechs Pipetten, drei Racks mit 96 Finntip Flex-Spitzen und 15 Einweg-Reagenzreservoirs.