Kassetten
Lieferant: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
524-90010-00 524-90021-00 524-90022-00 526-16000-00
224-1453EA 409 CHF
224-1453 224-1452 224-1451 224-1349
Kassetten
Druckkassetten
The cassettes can be replaced while the device is pumping. The contact pressure of the rollers is adjusted by means of an adjusting screw. Tubes of various materials and sizes can be inserted in any cassette.
Kassette, klein
Förderleistung 0,005 Zu 40,8 ml/min
Für Schläuche mit 0,9 mm Wandstärke
Für Schlauchdurchmesser 0,2/0,5/0,9/1,4 und 2,8 mm
Für 3-Stopper Schläuche
Kassette, mittel
Förderleistung 0,29 Zu 25,2 ml/min
Für Schläuche mit 1,6 mm Wandstärke
Für Schlauchdurchmesser 0,8 und 1,7 mm
Für Standard-Schläuche
Kassette, groß
Förderleistung 1,0 Zu 336 ml/min
Für Schläuche mit 1,6 mmMore Product Information