Aluminiumdichtung für Headspace-Fläschchen, WHEATON®
Lieferant: DWK Life Sciences
W224216 W224215 W224217
WHEAW224216EA 498 CHF
WHEAW224216 WHEAW224215 WHEAW224217
Aluminiumdichtung für Headspace-Fläschchen, WHEATON®
Verschlüsse Chromatographieampullen-Verschlüsse
Bei diesen Aluminiumdichtungen handelt es sich um Bördelverschlüsse mit Stegen und Kerblinien, die es ermöglichen, den Innendruck abzulassen, wenn 0,3 ±0,5 bar überschritten werden.
Bestellinformation: Die Dichtungen sollten separat oder zusammen mit den Fläschchen in praktischen Packungen bestellt werden.