VWR® Flex, Stühle
Lieferant: VWR Collection
132-0748EA 217 CHF
132-0748 132-0749 132-0750 132-0747
VWR® Flex, Stühle
Stühle
Flex is the innovative solution for sitting and standing workplaces. Thus, Flex is usable both as stool and as standing rest, it is light, uncomplicated and easy to use. Flex adapts to its user and the workplace situation.
  • Ergonomic, soft and comfortable seat with back support
  • Turns through 360° for maximum freedom of movement
  • Extra large seat height adjustment range by gas-lift
  • SoftTouch PU foam, easy to clean and disinfect
  • Polished aluminium 5 star base
Gleiter: Die Gleiter bestehen aus verschleißfestem Kunststoff und besitzen eine große Auflagefläche für einen hohen Grad an Stabilität.
Rollen: Doppelrollen mit lastabhängigen Bremsen müssen den Gegebenheiten des Bodens entsprechend gewählt werden. Sämtliche Stühle werden standardmäßig mit weichen Rollen für harte Böden geliefert.
Stop&Go technology: For safety reasons chairs whose seat is more than 650 mm high must not be movable whilst in use. With innovative Stop&Go castors these chairs are only mobile when no one is sitting on them.