Zählkammer, McMaster
Lieferant: Hecht
McMaster
630-1507EA 384 CHF
630-1507
Zählkammer, McMaster
Objektträger Zählkammern
Zählkammer mit Deckglas und zwei Zählbereichen.
Geeignen für Bluttests und Urinanalysen.