Post-Mortem-Skalpelgriffe
Lieferant: SWANN MORTON
2650 2652 2653 2609
233-0115EA 267 CHF
233-0115 233-0116 233-0155 SWAN2609
Post-Mortem-Skalpelgriffe
Skalpelle Skalpellgriffe
Eine vielseitige und umfassende Modellreihe für Bestatter und Pathologen zur Verwendung in der Autopsie, Histopathologie und bei allgemeinen Post-Mortem-Verfahren.
  • PM40-Reihe mit herkömmlicher Verschraubung
  • PM60-Reihe mit Standard-Klingeneinpassung
Die PM40B und PM60B Klingen sind für zusätzliche Sicherheit und Schutz vor versehentlichen Verletzungen abgerundet.
Verpackung: Die PM8 und PM40 Edelstahlgriffe werden einzeln in einer Kunststoffschutzhülle geliefert.