Skalpellklingen-Entfernereinheit
Lieferant: Swann-Morton
233-0117EA 70 CHF
233-0117
Skalpellklingen-Entfernereinheit
Klingenentferner und -spender
Kunststoffbehälter zur Entfernung von Klingen, nicht zur langfristigen Aufbewahrung von scharfen Gegenständen.
  • Für bis zu 100 Klingen
  • Besonders nützlich in Bereichen, in denen kein Entsorgungsbehälter für scharfe Gegenstände zur Verfügung steht