Färbetrog nach Coplin, WHEATON®
Lieferant: DWK Life Sciences
631-2508EA 656 CHF
631-2508
Färbetrog nach Coplin, WHEATON®
Dosen Färbeküvetten
Natronkalkglas
  • Dicke Glaswände und breiter Fuß für mehr Stabilität
  • Erfordert ein geringes Reagenzvolumen
  • Kapazität: Ca. 65 ml
Färbeküvette mit Glasabdeckung für 5 einzelne Standard-Objektträger in der Größe 76×26 mm vertikal oder 10 Objektträger Rücken an Rücken.