Mikrobiologisches Liquid-Handling-System, DOSE IT
Lieferant: Integra Biosciences
432-0056EA 5370 CHF
432-0056
Mikrobiologisches Liquid-Handling-System, DOSE IT
Pumpen Peristaltikpumpen
Mit der Peristaltikpumpe DOSE IT lassen sich Kulturmedien, Puffer und andere Lösungen leicht und effizient dispensieren. Zusätzlich zu den Pump- und Dispensiermodi bietet DOSE IT die Möglichkeit, benutzerdefinierte Liquid-Handling-Protokolle zu erstellen. Die Anweisungen auf der Anzeige sind einfach auszuführen und ermöglichen dem Benutzer die Einstellung individueller Protokolle mit aufeinanderfolgenden Anwendungsschritten.
  • Große Anzeige und klare Benutzerführung für eine rasche Einrichtung und Verwendung
  • Kundenspezifischer Modus für die einfache Erstellung personalisierter Protokolle mit bis zu 20 aufeinanderfolgenden Schritten basierend auf einstellbaren Parametern wie Volumen, Flussrate und Repetitionen
  • Die Flussrate kann automatisch auf die Zielgeschwindigkeit erhöht oder verringert werden, um z. B. Schaumbildung, Spritzen oder unerwünschte Turbulenzen beim Dispensieren zu vermeiden
  • Speicher für 20 Liquid-Handling-Protokolle für einen einfachen Wechsel zwischen verschiedenen Anwendungen
  • Das kompakte und tragbare Design ist äußerst platzsparend und benutzerfreundlich
DOSE IT hat eine sehr kleine Standfläche und ein geringes Gewicht und findet somit überall im Labor Platz und kann mühelos umgestellt werden. Es ist also nicht nötig, wertvolle Fläche am Arbeitsplatz aufzugeben oder in jedem Labor eine Pumpe zu haben.