Führungsrohre Magnet-Rührkupplungen, BOLA
Lieferant: Bohlender
C463-29 C463-45 C463-19
BOHLC463-29EA 945 CHF
BOHLC463-29 BOHLC463-45 BOHLC463-19
Führungsrohre Magnet-Rührkupplungen, BOLA
Rührer Rührwerkzeuge
Führungsrohr aus Borosilikatglas mit oder ohne Schliffkern.
  • Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständigkeit: −200 bis 250 °C
  • Inklusive aufgeklebtem oberem Lager
Führungsrohr ohne Schliff zum Anschmelzen auf dem Reaktordeckel.