Petrischalen, quadratisch mit Raster
Lieferant: Phoenix
391-3555EA 413 CHF
391-3555
Petrischalen, quadratisch mit Raster
Zellkulturschalen Petrischalen
Mit einem 13-mm-Raster ausgestattet, dass in beide Richtungen markiert ist. Geeignet für bakteriologische Typisierung, Sondenassays, Kolonienzähler, Empfindlichkeitstests oder alle Forschungs- und Bakterienkulturarbeiten, die eine große Oberfläche erfordern.