Flaschen, Weithals, mit Schraubverschluss
Lieferant: BURKLE
0301-0250 0301-0100 0301-0500 0301-1000
BURK0301-0250EA 3.4 CHF
BURK0301-0250 BURK0301-0100 BURK0301-0500 BURK0301-1000
Flaschen, Weithals, mit Schraubverschluss
Flaschen Kunststoffflaschen
HDPE, durchscheinend, mit PP-Schraubverschluss.
  • Erhabene Graduierungsskala
  • Absolut auslaufsicher
  • Für die Verwendung mit Lebensmitteln geeignet
Flaschen zur universellen Verwendung. Die mittelgroße Flaschenöffnung sorgt für einfaches Befüllen und sicheres Ausgießen.