Drucker und Zubehör für Waagen
Lieferant: Sartorius Balances
YDP40 YDP30
611-2637EA 828 CHF
611-2637 611-2636
Drucker und Zubehör für Waagen
Drucker Document Printers
Der Sartorius Drucker YDP20-0CE ist für das gesetzliche Messwesen geeignet; er verfügt über Datums-, Zeitstatistik- und Transaktionszählfunktionen. Bei Anschluss an Waagen mit integrierten GLP-Funktionen erlauben diese Eigenschaften GLP-konforme Ausdrucke, die Benutzerdetails und Leerraum für Unterschriften umfassen.
Kompatibel mit: Sartorius CP, CPA, LA, LP, LC, MC, ME, AC, PT, BP, TE, LE, SE, ED und MA Waagen.
SartoCollect: Die Standard-Datensoftware für Sartorius Messgeräte, die den Datentransfer auf einen PC mit direkter Integration in MS Excel, Word und Access oder in eine ASCII-Datei erleichtert.
Weiteres Zubehör ist für alle ME, SE, LA, CP, CPA und TE Modelle geeignet.