Temperatursonden, Lemo®, BOLA
Lieferant: Bohlender
P1720-16 P1760-20 P1760-25 P1760-15 P1760-30 P1720-24 P1760-10 P1720-32
BOHLP1720-16EA 181 CHF
BOHLP1720-16 BOHLP1760-20 BOHLP1760-25 BOHLP1760-15 BOHLP1760-30 BOHLP1720-24 BOHLP1760-10 BOHLP1720-32
Temperatursonden, Lemo®, BOLA
Temperaturfühler
Wird zur Temperaturmessung in aggressiven Flüssigkeiten verwendet. Das Kabel ermöglicht eine flexible Verbindung vom Messgerät zum Medium.
  • Thermoelement in einem PTFE-ummantelten Edelstahlrohr
  • Temperatursonde mit Spitze Ø 6mm und Manschettenring Ø 12mm
  • Mit einem weißen mit PTFE ummantelten Kabel (Länge 1,5 m) und Steckverbindung (Typ Lemo® Buchsengröße 1, 4-polig)
  • Typische Reaktionszeiten von T50 sind 7 bis 12 Sekunden und T90 14 bis 16 Sekunden