Rührwellen, halmondförmig, BOLA
Lieferant: Bohlender
C376-02 C376-04 C376-06 C376-08 C376-10 C376-12 C376-14 C376-16 C376-18 C376-20 C376-22 C376-19 C376-64 C376-58
BOHLC376-02EA 239 CHF
BOHLC376-02 BOHLC376-04 441-2929 BOHLC376-08 BOHLC376-10 BOHLC376-12 442-9205 442-9203 442-9204 BOHLC376-20 BOHLC376-22 BOHLC376-19 BOHLC376-64 BOHLC376-58
Rührwellen, halmondförmig, BOLA
Rührer Rührschäfte
Rührwellen aus PTFE-überzogenem Edelstahl und einem halbmondförmigen Rührflügel aus PTFE.
  • Ideal zum Rühren in Rundkolben mit Normschliffhals
  • Chemikalienbeständig
  • Temperaturbeständig von −200 bis +250 °C
  • Tangentialer Fluss mit geringen Turbulenzen
Zertifizierungen:
Lieferumfang:
Order Now